Molybdændiselenid ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
13112.06 13112.14
13112.06EA 1180 DKK
13112.06 13112.14
Molybdændiselenid ≥99.9% (metals basis)
Molybdændiselenid
Purity: 99.9% CAS No.: 12058-18-3 Molecular Formula: MoSe2 Formula Weight: 253.87 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014216
Formel: MoSe₂
Smeltepunkt: >1200 °C
Massefylde: 6 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014216
CAS-nummer: 12058-18-3
EINECS: 235-027-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III