Chromtrioxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chromic anhydride, Chromium trioxide
20265.261EA 574 DKK
20265.261 20265.294
Chromtrioxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chromtrioxid
Formel: CrO₃
Smeltepunkt: 195 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN nummer: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %