Chromtrioxid 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chromic anhydride, Chromium trioxide
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 1400 DKK
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Chromtrioxid 99.5%
Chromtrioxid
Formel: CrO₃
Smeltepunkt: 196 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN nummer: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm