Niobiumdiselenid ≥99.8% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Niobium(IV) selenide
13101.09 13101.18
13101.09EA 1220 DKK
13101.09 13101.18
Niobiumdiselenid ≥99.8% (metals basis)
Niobiumdiselenid
Purity: 99.8% CAS No.: 12034-77-4 Molecular Formula: NbSe2 Formula Weight: 250.83 Physical Form: 5 Micron Powder Odour: Odourless UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016228
Formel: NbSe₂
Smeltepunkt: >1300 °C
Massefylde: 6,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016228
CAS-nummer: 12034-77-4
EINECS: 234-811-8
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,III