Zirconiumtetrafluorid 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 722 DKK
ACRO299790250 ACRO299791000
Zirconiumtetrafluorid 99.5%
Zirconiumtetrafluorid
Formel: F₄Zr
Kogepunkt: 905 °C
Smeltepunkt: 640 °C
Massefylde: 4,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011307
CAS-nummer: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %