Zirkon(IV)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000 8.08913.5000
8.08913.0005EA 334 DKK
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000 8.08913.5000
Zirkon(IV)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Zirkon(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Kogepunkt: 3577 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 437 °C
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011306
CAS-nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN nummer: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 437 °C
Molar Mass 233.04 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (190 °C)
Density 2.80 g/cm3 (15 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)