Zirkon(IV)chlorid, anhydrous 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zirconium (IV) chloride
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 398 DKK
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Zirkon(IV)chlorid, anhydrous 98%
Zirkon(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Kogepunkt: 3577 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 437 °C (subl.)
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011306
CAS-nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN nummer: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm