Kviksølv(II)tellurid ≥99.999% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
36666.04 36666.09
36666.04EA 1740 DKK
36666.04 36666.09
Kviksølv(II)tellurid ≥99.999% (metals basis)
Kviksølv(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-90-5 Molecular Formula: HgTe Formula Weight: 328.19 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 8.63 Appearance: Gray to black Odour: Odourless Melting Point: 673° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00016133
Formel: HgTe
Smeltepunkt: 673 °C
Massefylde: 8,63
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016133
CAS-nummer: 12068-90-5
EINECS: 235-108-9
UN nummer: 2025
ADR: 6.1,II