Zinkoxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T114.1 T114.2
ROTHT114.1EA 610.99 DKK
ROTHT114.1 ROTHT114.2
Zinkoxid
Zinkoxid
Formel: ZnO
Smeltepunkt: 1975 °C
Massefylde: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200