Zinkoxid, RonaCare®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.30148.9026 1.30148.9025
1.30148.9026EA 0 DKK
1.30148.9026 1.30148.9025
Zinkoxid, RonaCare®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molekylvægt: 81.39 g/mol
Massefylde: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32