Zinkoxid Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 591 DKK
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
Zinkoxid Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molekylvægt: 81.39 g/mol
Massefylde: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)