Zinkoxid heavy 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 828 DKK
A16188.0B A16188.0I
Zinkoxid heavy 98%
Zinkoxid
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formel: ZnO
Molekylvægt: 81.39 g/mol
Massefylde: 5.606
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147