Zinkoxid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
315790250 315791000
ACRO315790250EA 1210 DKK
ACRO315790250 ACRO315791000
Zinkoxid 99.999% (trace metals basis)
Zinkoxid
Formel: ZnO
Smeltepunkt: 1975 °C
Massefylde: 5,6 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %