Sølv(I)oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 1810 DKK
1.19208.0025 1.19208.0100
Sølv(I)oxid, Supelco®
Sølv(I)oxid
Formel: Ag₂O
Smeltepunkt: 800…830 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003404
CAS-nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8),
Merck Index: 12,08665
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)