Sølv(I)oxid ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
42577.03EA 407 DKK
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
Sølv(I)oxid ≥99.99% (metals basis)
Sølv(I)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: Powder Density: 7.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
Formel: Ag₂O
Smeltepunkt: 230 °C (dec.)
Massefylde: 7,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003404
CAS-nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8521