Sølvnitrat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35110.01 35110.02 35110.03
SERA35110.01EA 537.02 DKK
SERA35110.01 SERA35110.02 SERA35110.03
Sølvnitrat
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Molekylvægt: 169.87 g/mol
Kogepunkt: 444
Smeltepunkt: 210
Massefylde: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM