Sølvnitrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7908.1 7908.2 7908.3
ROTH7908.1EA 0 DKK
ROTH7908.1 ROTH7908.2 ROTH7908.3
Sølvnitrat
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Kogepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 210 °C
Massefylde: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM