Sølvnitrat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
A13854.36
A13854.22
A13854.06
A13854.14
A13854.36EA
12410
DKK
A13854.36
A13854.22
A13854.06
A13854.14
Sølvnitrat ≥99%
Sølvnitrat
Formel:
AgNO₃ Kogepunkt: 444 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 210 °C Massefylde: 4,35 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN nummer: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |