Sølvnitrat ≥99.995% (metals basis) Ag ≥ 63%, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43087.22 43087.14 43087.06
43087.22EA 5220 DKK
43087.22 43087.14 43087.06
Sølvnitrat ≥99.995% (metals basis) Ag ≥ 63%, Premion®
Sølvnitrat
Purity: 99.995% CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.352 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 212° Merck Reference: 14,8518 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003414
Formel: AgNO₃
Kogepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 212 °C
Massefylde: 4,352
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,I
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 14,8518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM