Lanthan(III)oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 1130 DKK
1.12220.0100 1.12220.0500
Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lanthanum(III) oxide
Formel: La₂O₃
Molekylvægt: 325.81 g/mol
Kogepunkt: 4200
Smeltepunkt: 2315
Massefylde: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)