Lanthan(III)oxid 91%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
413021000 413022500
ACRO413021000EA 667 DKK
ACRO413021000 ACRO413022500
Lanthan(III)oxid 91%
Lanthanum(III) oxide
Formel: La₂O₃
Kogepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2315 °C
Massefylde: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %