Isochinolin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21279.0E B21279.22 B21279.36
B21279.0EEA 12520 DKK
B21279.0E B21279.22 B21279.36
Isochinolin 97%
Isoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 119-65-3 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.6245 Odour: Pungent pH: 7.5 Melting Point: 24-27° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 107549 Merck Reference: 14,5222 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006898
Formel: C₉H₇N
Molekylvægt: 129.16 g/mol
Kogepunkt: 241…243 °C
Smeltepunkt: 24…27 °C
Massefylde: 1.090
Flammepunkt: 107 °C (225 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006898
CAS-nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242