Isochinolin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
325031000 325035000
ACRO325031000EA 595 DKK
ACRO325031000 ACRO325035000
Isochinolin 97%
Isoquinoline
Formel: C₉H₇N
Molekylvægt: 129.16 g/mol
Kogepunkt: 242
Smeltepunkt: 24…28 °C
Massefylde: 1.09 g/cm³
Flammepunkt: 107
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006898
CAS-nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %