3-Isoquinolinol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxyisoquinoline
L19428.03 L19428.06
L19428.03EA 897 DKK
L19428.03 L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99% CAS No.: 7651-81-2 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 113230
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075524
CAS-nummer: 7651-81-2