1-Hydroxyisoquinolin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09 H29124.03
H29124.09EA 2230 DKK
H29124.09 H29124.03
1-Hydroxyisoquinolin ≥97%
1-Hydroxyisoquinolin
Purity: 97% CAS No.: 491-30-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00006899
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 212…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006899
CAS-nummer: 491-30-5
EINECS: 207-732-1