5-Aminoindan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
157350100 157350500
ACRO157350100EA 664 DKK
ACRO157350100 ACRO157350500
5-Aminoindan 97%
5-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 247…249 °C (745 mmHg)
Smeltepunkt: 34…36 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003803
CAS-nummer: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure