1,3-Indandion ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 437 DKK
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indandion ≥97%
1,3-Indandion
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Formel: C₉H₆O₂
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 283
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 1.370
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003779
CAS-nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7