1,3-Indandion 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 309 DKK
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indandion 97%
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 283
Smeltepunkt: 129…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003779
CAS-nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %