Xenon difluorid 99.5+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
278550010 278550050
ACRO278550010EA 1030 DKK
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluorid 99.5+%
Xenon difluorid
Formel: F₂Xe
Kogepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 129 °C
Massefylde: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040538
CAS-nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %