Diphenyldiselenid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13919.06 A13919.14 A13919.22
A13919.06EA 598 DKK
A13919.06 A13919.14 A13919.22
Diphenyldiselenid ≥98%
Diphenyl diselenide
Purity: 98% CAS No.: 1666-13-3 Molecular Formula: C12H10Se2 Formula Weight: 312.13 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 2047179 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003001
Formel: C₁₂H₁₀Se₂
Kogepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 61…63 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003001
CAS-nummer: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,II