Selendisulfid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
68104.06 68104.18 68104.30
68104.06EA 469 DKK
68104.06 68104.18 68104.30
Selendisulfid ≥97%
Selendisulfid
Purity: 97% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formel: S₂Se
Molekylvægt: 143.09 g/mol
Kogepunkt: -112 Dec.
Massefylde: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011227
CAS-nummer: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN nummer: 2657
ADR: 6.1 II