Selendioxid for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
8.00653.0050EA 447 DKK
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
Selendioxid for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Selendioxid
Formel: SeO₂
Molekylvægt: 110.96 g/mol
Smeltepunkt: 315
Massefylde: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003562
CAS-nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN nummer: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08508
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2