Selendioxid ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10854.06 10854.14
10854.06EA 1400 DKK
10854.06 10854.14
Selendioxid ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Selendioxid
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Formel: SeO₂
Smeltepunkt: 340…350 °C (subl.)
Massefylde: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003562
CAS-nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434