Ammoniumnitrat 98,5, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
21278.295EA 374 DKK
21278.295 21278.364
Ammoniumnitrat 98,5, GPR RECTAPUR®
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
Molekylvægt: 80.04 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 169
Massefylde: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN nummer: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm