Ammoniumnitrat ≥98.5%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
21277.361EA
921
DKK
21277.361
21277.460
Ammoniumnitrat ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonium nitrate
Formel:
NH₄NO₃ Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 169 °C Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS-nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN nummer: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00538 |
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 98.5 % |