Ammoniumnitrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
1.01188.0500EA 1020 DKK
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
Ammoniumnitrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN nummer: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1920 g/l (20 °C)
Melting Point 169 °C
Molar Mass 80.04 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer