Ammoniumnitrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 1260 DKK
1.01187.1000 1.01187.5000
Ammoniumnitrat, Supelco®
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN nummer: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538