Ammoniumnitrat 95 ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
12363.36
12363.A3
12363.36EA
635
DKK
12363.36
12363.A3
Ammoniumnitrat 95 ACS
Ammonium nitrate
Formel:
NH₄NO₃ Molekylvægt: 80.04 g/mol Kogepunkt: 210 °C (dec.) Smeltepunkt: 170 °C Massefylde: 1.72 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS-nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN nummer: 1942 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,534 |