di-Phosphorpentoxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00540.1000
1.00540.9025
1.00540.1000EA
1270
DKK
1.00540.1000
1.00540.9025
di-Phosphorpentoxid, Supelco®
di-Phosphorpentoxid
Formel:
P₂O₅ Smeltepunkt: 562 °C Massefylde: 2,253 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS-nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN nummer: 1807 ADR: 8,II Merck Index: 13,07441 |