di-Phosphorpentoxid 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 667 DKK
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
di-Phosphorpentoxid 98%, ekstra ren
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Smeltepunkt: 340…360 °C (subl.)
Massefylde: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN nummer: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %