Phosphoryltrichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 511 DKK
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Phosphoryltrichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Phosphoryltrichlorid
Formel: POCl₃
Kogepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1 °C
Massefylde: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011443
CAS-nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN nummer: 1810
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,07506