Phosphortrichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorus trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 566 DKK
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Phosphortrichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phosphortrichlorid
Formel: Cl₃P
Molekylvægt: 137.33 g/mol
Kogepunkt: 76
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011438
CAS-nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN nummer: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07515