Bismut(III)chlorid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
318350050 318350250
ACRO318350050EA 627 DKK
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismut(III)chlorid 99.999% (trace metals basis)
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Kogepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 230…232 °C
Massefylde: 4,75 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003461
CAS-nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm