Bismut(III)chlorid, vandfri 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 600 DKK
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismut(III)chlorid, vandfri 97+%
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Kogepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 230…232 °C
Massefylde: 4,75 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003461
CAS-nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)