Antimonpentachlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimon(V)chlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 793 DKK
8.07837.0025 8.07837.0100
Antimonpentachlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Antimonpentachlorid
Formel: Cl₅Sb
Molekylvægt: 299.02 g/mol
Kogepunkt: 140
Smeltepunkt: 3
Massefylde: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011213
CAS-nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN nummer: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)