Antimontrichlorid analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimon(III)chlorid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 1380 DKK
1.07838.0250 1.07838.1000
Antimontrichlorid analytical reagent, Supelco®
Antimontrichlorid
Formel: SbCl₃
Kogepunkt: 223,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73 °C
Massefylde: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN nummer: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic