Antimontrichlorid 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
201680020 201685000
ACRO201680020EA 2490 DKK
ACRO201680020 ACRO201685000
Antimontrichlorid 99.5%
Antimontrichlorid
Formel: SbCl₃
Kogepunkt: 223,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73 °C
Massefylde: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN nummer: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %