Phosphortribromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorus tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
8.22321.0050EA 531 DKK
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
Phosphortribromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phosphortribromid
Formel: PBr₃
Molekylvægt: 270.69 g/mol
Kogepunkt: 175
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011436
CAS-nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN nummer: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 270.69 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.9 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.6945 (20 °C, 589 nm)
Density 2.85 g/cm3 (20 °C)