Phosphortribromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorus tribromide
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 443 DKK
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Phosphortribromid ≥98%
Phosphortribromid
Formel: PBr₃
Molekylvægt: 270.69 g/mol
Kogepunkt: 175
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011436
CAS-nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN nummer: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514