Bly(II)tellurid ≥99.999% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
88285.14
88285.22
88285.14EA
2280
DKK
88285.14
88285.22
Bly(II)tellurid ≥99.999% (metals basis)
Bly(II)tellurid
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: 15mm & Down Pieces
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
Formel:
PbTe Molekylvægt: 334.8 g/mol Smeltepunkt: 917 °C Massefylde: 8.164 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016274 CAS-nummer: 1314-91-6 EINECS: 215-247-1 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5422 |